Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0347-1G PC0347-5G PC0347-25G PC0347-100G
APOSPC0347-1GEA 0 EUR
APOSPC0347-1G APOSPC0347-5G APOSPC0347-25G APOSPC0347-100G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Fórmula: C₁₀H₆F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236295
Número CAS: 231291-13-7