Print…
4-Fluoro-m-toluic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0345-25G PC0345-5G
APOSPC0345-25GEA 24.8 EUR
APOSPC0345-25G APOSPC0345-5G
4-Fluoro-m-toluic acid
4-Fluoro-m-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de Fusão: 164…169 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631424
Número CAS: 403-15-6