Print…
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-m-tolylaldehyde, 4-Fluoro-3-tolualdehyde, 4-Fluoro-m-tolualdehyde
PC0340-100G PC0340-25G PC0340-5G
APOSPC0340-100GEA 187 EUR
APOSPC0340-100G APOSPC0340-25G APOSPC0340-5G
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
4-Fluoro-3-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO
Ponto de ebulição: 208 °C
Densidade: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631431
Número CAS: 135427-08-6