Print…
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0339-100G PC0339-25G
APOSPC0339-100GEA 219 EUR
APOSPC0339-100G APOSPC0339-25G
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde 96%
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇FO
Ponto de ebulição: 206 °C
Densidade: 1,133 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631532
Número CAS: 177756-62-6