Print…
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0338-25G PC0338-5G PC0338-1G
APOSPC0338-25GEA 393 EUR
APOSPC0338-25G APOSPC0338-5G APOSPC0338-1G
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₉FO
Ponto de Fusão: 31…34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631411
Número CAS: 42444-14-4