Print…
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0334-25G PC0334-5G PC0334-1G
APOSPC0334-25GEA 0 EUR
APOSPC0334-25G APOSPC0334-5G APOSPC0334-1G
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid 98%
3-(3,4-Difluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Ponto de Fusão: 49…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799520
Número CAS: 161712-75-0