Print…
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile, 2-(3-Chloro-5-fluorophenyl)acetonitrile, 3-Chloro-5-fluorobenzyl cyanide
PC0331-1G PC0331-5G PC0331-25G
APOSPC0331-1GEA 24.8 EUR
APOSPC0331-1G APOSPC0331-5G APOSPC0331-25G
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
3-Chloro-5-fluorophenylacetonitrile
Fórmula: C₈H₅ClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038259
Número CAS: 493038-93-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III