Print…
1-(4-Fluoro-α-phenylbenzyl)piperazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(4-Fluorobenzhydryl)piperazine
PC0329-1G PC0329-5G
APOSPC0329-1GEA 219 EUR
APOSPC0329-1G APOSPC0329-5G
1-(4-Fluoro-α-phenylbenzyl)piperazine
1-(4-Fluoro-alpha-phenylbenzyl)piperazine
Fórmula: C₁₇H₁₉FN₂
Peso Molecular: 270.35 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00426601
Número CAS: 27064-89-7