Print…
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0322-1G PC0322-5G
APOSPC0322-1GEA 0 EUR
APOSPC0322-1G APOSPC0322-5G
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
2-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃ClF₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00171532
Número CAS: 151504-80-2