Print…
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0312-1G PC0312-25G PC0312-5G
APOSPC0312-1GEA 0 EUR
APOSPC0312-1G APOSPC0312-25G APOSPC0312-5G
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
Fórmula: C₉H₉FO₂
Ponto de Fusão: 74…79 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310820
Número CAS: 1643-26-1