Print…
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0311-1G PC0311-5G
APOSPC0311-1GEA 0 EUR
APOSPC0311-1G APOSPC0311-5G
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Fluorophenyl)malondialdehyde
Fórmula: C₉H₇FO₂
Ponto de Fusão: 165…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02261897
Número CAS: 493036-47-8