Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
(R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(3,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid, Boc-D-Phe(3,4,5-DiF)-OH
PC0309-1G
PC0309-250MG
PC0309-5G
APOSPC0309-1GEA
256
EUR
APOSPC0309-1G
APOSPC0309-250MG
APOSPC0309-5G
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Boc-3,4,5-trifluoro-D-phenylalanine
Fórmula:
C₁₄H₁₆F₃NO₄ Peso Molecular: 319.28 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00797559 Número CAS: 205445-55-2 |