Print…
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Iodotetrafluoroethyl heptafluoroisopropyl ether
PC0308-1G PC0308-5G PC0308-25G
APOSPC0308-1GEA 79.9 EUR
APOSPC0308-1G APOSPC0308-5G APOSPC0308-25G
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoroisopropyl-2-iodotetrafluoroethyl ether
Fórmula: C₅F₁₁IO
Ponto de ebulição: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320700
Número CAS: 16005-38-2