Print…
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0306-1G PC0306-25G PC0306-5G
APOSPC0306-1GEA 14.7 EUR
APOSPC0306-1G APOSPC0306-25G APOSPC0306-5G
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Amino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fórmula: C₅H₄F₃N₃
Peso Molecular: 163.1 g/mol
Ponto de Fusão: 174…178 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00828624
Número CAS: 16075-42-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III