Print…
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Trifluoroacetyl)piperidin-4-yl isocyanate
PC0303-5G PC0303-1G PC0303-25G
APOSPC0303-5GEA 748 EUR
APOSPC0303-5G APOSPC0303-1G APOSPC0303-25G
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine 95+%
4-Isocyanato-1-(trifluoroacetyl)piperidine
  • May form small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₉F₃N₂O₂
Peso Molecular: 222.17 g/mol
Ponto de ebulição: 97…99 °C/0.5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03424490
Número CAS: 493036-44-5
UN: 2206
ADR: 6.1 III