Print…
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0292-1G PC0292-25G PC0292-5G
APOSPC0292-1GEA 0 EUR
APOSPC0292-1G APOSPC0292-25G APOSPC0292-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
5-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇FO₃
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00671765
Número CAS: 394-04-7