Print…
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-2,5-difluorobenzotrifluoride
PC0288-1G PC0288-5G
APOSPC0288-1GEA 57 EUR
APOSPC0288-1G APOSPC0288-5G
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
2,5-Difluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄F₅N
Ponto de ebulição: 195…197 °C
Densidade: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00190121
Número CAS: 114973-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III