Print…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2,4-difluorobenzotrifluoride
PC0286-1G PC0286-250MG
APOSPC0286-1GEA 466 EUR
APOSPC0286-1G APOSPC0286-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₄F₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631613
Número CAS: 261944-56-3