Print…
2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0285-25G PC0285-10G PC0285-1G
APOSPC0285-25GEA 31.9 EUR
APOSPC0285-25G APOSPC0285-10G APOSPC0285-1G
2,3-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,3-Difluoro-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃F₂NO₃
Ponto de Fusão: 60…62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042255
Número CAS: 82419-26-9