Print…
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0277-5G PC0277-1G
APOSPC0277-5GEA 303 EUR
APOSPC0277-5G APOSPC0277-1G
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate 90%
(Perfluorocyclohexyl)methyl acrylate
Fórmula: C₁₀H₅F₁₁O₂
Peso Molecular: 366.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00080614
Número CAS: 40677-94-9