Print…
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-((Difluoromethyl)thio)benzene-1-carbonyl chloride
PC0276-1G PC0276-5G
APOSPC0276-1GEA 161 EUR
APOSPC0276-1G APOSPC0276-5G
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
3-((Difluoromethyl)thio)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClF₂OS
Peso Molecular: 222,64
Ponto de ebulição: 85…88 °C/8mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 261944-16-5
UN: 1760
ADR: 8 III