Print…
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0273-1G PC0273-250MG
APOSPC0273-1GEA 241 EUR
APOSPC0273-1G APOSPC0273-250MG
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride 95%
5-[1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-5-yl]thiophene-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00830811
Número CAS: 230295-11-1
UN: 1759
ADR: 8,III