Print…
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0262-1G PC0262-5G
APOSPC0262-1GEA 89.9 EUR
APOSPC0262-1G APOSPC0262-5G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid 98%
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₈F₂O₂
Peso Molecular: 186.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631338
Número CAS: 261943-97-9