Print…
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-4-methylbenzene
PC0258-10G PC0258-5G
APOSPC0258-10GEA 219 EUR
APOSPC0258-10G APOSPC0258-5G
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
2,6-Difluoro-3-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₇BrF₂
Peso Molecular: 221.04 g/mol
Ponto de ebulição: 76 °C/3mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631336
Número CAS: 261763-44-4
UN: 1760
ADR: 8 III