Print…
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0257-10G PC0257-5G
APOSPC0257-10GEA 0 EUR
APOSPC0257-10G APOSPC0257-5G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl bromide
Fórmula: C₈H₇BrF₂
Ponto de ebulição: 78 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631647
Número CAS: 261763-43-3
UN: 3265
ADR: 8,III