Print…
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Bromophenyl trifluoromethyl sulphide
PC0254-1G PC0254-5G
APOSPC0254-1GEA 185 EUR
APOSPC0254-1G APOSPC0254-5G
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
1-Bromo-2-(trifluoromethylthio)benzene
Fórmula: C₇H₄BrF₃S
Peso Molecular: 257.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236347
Número CAS: 1644-72-0