Print…
2-Fluoro-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Phe(2-F)-OH
PC0253-25G PC0253-5G
APOSPC0253-25GEA 517 EUR
APOSPC0253-25G APOSPC0253-5G
2-Fluoro-L-phenylalanine
2-Fluoro-L-phenylalanine
Fórmula: C₉H₁₀FNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066448
Número CAS: 19883-78-4