Print…
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0251-10G PC0251-5G PC0251-1G
APOSPC0251-10GEA 468 EUR
APOSPC0251-10G APOSPC0251-5G APOSPC0251-1G
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzylamine
Fórmula: C₈H₉F₂N
Peso Molecular: 157.16 g/mol
Ponto de ebulição: 42 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631409
Número CAS: 261763-41-1
UN: 2735
ADR: 8 III