Print…
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0249-10G PC0249-5G PC0249-25G
APOSPC0249-10GEA 171 EUR
APOSPC0249-10G APOSPC0249-5G APOSPC0249-25G
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-4-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631646
Número CAS: 252004-41-4