Print…
2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0248-1G PC0248-500MG
APOSPC0248-1GEA 36.4 EUR
APOSPC0248-1G APOSPC0248-500MG
2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
2,6-Difluoro-3-toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631334
Número CAS: 261763-39-7