Print…
2,3-Difluoro-4-toluoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,3-Difluoro-4-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 2,3-Difluoro-4-methylbenzoyl chloride
PC0247-10G PC0247-1G PC0247-5G PC0247-25G
APOSPC0247-10GEA 337 EUR
APOSPC0247-10G APOSPC0247-1G APOSPC0247-5G APOSPC0247-25G
2,3-Difluoro-4-toluoyl chloride
2,3-Difluoro-4-toluoyl chloride
Fórmula: C₈H₅ClF₂O
Peso Molecular: 190.58 g/mol
Ponto de ebulição: 211
Ponto de Fusão: 51
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631645
Número CAS: 261763-38-6
UN: 3265
ADR: 8 II