Print…
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, (3-(Trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
PC0240-25G PC0240-5G
APOSPC0240-25GEA 87 EUR
APOSPC0240-25G APOSPC0240-5G
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₆BF₃O₃
Ponto de Fusão: 80…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01320697
Número CAS: 179113-90-7