Print…
2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Difluoro-3-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-m-tolualdehyde, 2,6-Difluoro-m-tolylaldehyde, 2,6-Difluoro-3-tolylaldehyde
PC0239-25G PC0239-5G PC0239-100G
APOSPC0239-25GEA 389 EUR
APOSPC0239-25G APOSPC0239-5G APOSPC0239-100G
2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₆F₂O
Peso Molecular: 156.13 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631333
Número CAS: 261763-34-2