Print…
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0232-1G PC0232-25G PC0232-5G
APOSPC0232-1GEA 0 EUR
APOSPC0232-1G APOSPC0232-25G APOSPC0232-5G
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
N-Boc-2-fluoro-L-phenylalanine
Fórmula: C₁₄H₁₈FNO₄
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00672520
Número CAS: 114873-00-6