Print…
2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0228-10G PC0228-1G PC0228-5G
APOSPC0228-10GEA 0 EUR
APOSPC0228-10G APOSPC0228-1G APOSPC0228-5G
2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone 99%
2',3'-Difluoro-4'-methylacetophenone
Fórmula: C₉H₈F₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631650
Número CAS: 261763-30-8