Print…
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,4-Difluorobenzotrifluoride, 1,2-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC0225-100G PC0225-25G PC0225-5G
APOSPC0225-100GEA 154 EUR
APOSPC0225-100G APOSPC0225-25G APOSPC0225-5G
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene 98%
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene
Fórmula: C₇H₃F₅
Ponto de ebulição: 103…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00077510
Número CAS: 32137-19-2
UN: 1993
ADR: 3,III