Print…
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0224-1G PC0224-250MG PC0224-5G
APOSPC0224-1GEA 325 EUR
APOSPC0224-1G APOSPC0224-250MG APOSPC0224-5G
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile 98%
3-(Trifluoromethylthio)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₃NS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236339
Número CAS: 660-44-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III