Print…
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0222-1G PC0222-25G PC0222-5G
APOSPC0222-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0222-1G APOSPC0222-25G APOSPC0222-5G
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
α,α,α,2,3-Pentafluorotoluene
Fórmula: C₇H₃F₅
Peso Molecular: 182.09 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631429
Número CAS: 64248-59-5
UN: 1993
ADR: 3 III