Print…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0221-1G PC0221-5G
APOSPC0221-1GEA 0 EUR
APOSPC0221-1G APOSPC0221-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid 98%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₄F₂O₄
Ponto de Fusão: 200…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631473
Número CAS: 126120-85-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III