Print…
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0220-1G PC0220-5G
APOSPC0220-1GEA 222 EUR
APOSPC0220-1G APOSPC0220-5G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonyl chloride
Fórmula: C₈H₃ClF₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD01631475
Número CAS: 127163-51-3
UN: 3265
ADR: 8,III