Print…
2,3-Difluoroanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC0218-5G PC0218-25G
APOSPC0218-5GEA 21.9 EUR
APOSPC0218-5G APOSPC0218-25G
2,3-Difluoroanisole
2,3-Difluoroanisole
Fórmula: C₇H₆F₂O
Peso Molecular: 144.12 g/mol
Densidade: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631562
Número CAS: 134364-69-5