Print…
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
PC0217-1G PC0217-5G
APOSPC0217-1GEA 111 EUR
APOSPC0217-1G APOSPC0217-5G
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)acetonitrile
Fórmula: C₈H₄Cl₂FN
Peso Molecular: 204.300 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631382
Número CAS: 261763-28-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III