Print…
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2,4-dichloro-5-fluorobenzene, 2,4-Dichloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0212-250MG PC0212-1G PC0212-5G
APOSPC0212-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC0212-250MG APOSPC0212-1G APOSPC0212-5G
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene 98%
α-Bromo-2,4-dichloro-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₄BrCl₂F
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631381
Número CAS: 261763-27-3
UN: 1760
ADR: 8,III