Print…
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0204-10G PC0204-5G PC0204-1G
APOSPC0204-10GEA 405 EUR
APOSPC0204-10G APOSPC0204-5G APOSPC0204-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅ClF₃N
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631357
Número CAS: 261763-26-2