Print…
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC0202-1G PC0202-25G PC0202-5G
APOSPC0202-1GEA 34.8 EUR
APOSPC0202-1G APOSPC0202-25G APOSPC0202-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 95%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fórmula: C₉H₅ClF₃N
Ponto de ebulição: 140…142 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631472
Número CAS: 22902-88-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III