Print…
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC0200-1G PC0200-5G
APOSPC0200-1GEA 120 EUR
APOSPC0200-1G APOSPC0200-5G
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(5-Chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Ponto de Fusão: 117…119 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631358
Número CAS: 261763-25-1