Print…
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC0199-1G PC0199-5G PC0199-10G
APOSPC0199-1GEA 33.5 EUR
APOSPC0199-1G APOSPC0199-5G APOSPC0199-10G
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₆ClF₃O₂
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631471
Número CAS: 22893-39-6