Print…
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-3-chloro-5-fluorobenzene, 3-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
PC0198-5G PC0198-1G PC0198-25G
APOSPC0198-5GEA 37.7 EUR
APOSPC0198-5G APOSPC0198-1G APOSPC0198-25G
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene 98%
α-Bromo-3-chloro-5-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Peso Molecular: 223.47 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03788472
Número CAS: 493024-39-8
UN: 3265
ADR: 8 II