5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-(Bromomethyl)-5-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-4-chloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC0195-10G
PC0195-5G
PC0195-1G
APOSPC0195-10GEA
108
EUR
APOSPC0195-10G
APOSPC0195-5G
APOSPC0195-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula:
C₈H₅BrClF₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01631356 Número CAS: 261763-24-0 UN: 3265 ADR: 8,II |