Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC0194-100G PC0194-25G PC0194-5G
APOSPC0194-100GEA 213 EUR
APOSPC0194-100G APOSPC0194-25G APOSPC0194-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Fórmula: C₈H₅BrClF₃
Peso Molecular: 273.48 g/mol
Ponto de Fusão: 36…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631540
Número CAS: 261763-23-9
UN: 3261
ADR: 8 II